Stampa…
Stagno (IV) ossido, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 142 EUR
1.07818.0250 1.07818.9025
Stagno (IV) ossido, Supelco®
Stagno (IV) ossido
Formula: O₂Sn
Punto di ebollizione: ∼2500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1624,85 °C
Densità: 6,95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011244
CAS Number: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)