Stampa…
Stagno (IV) ossido ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
12283.22 12283.36 12283.A3
12283.22EA 43.3 EUR
12283.22 12283.36 12283.A3
Stagno (IV) ossido ≥99.9% (metals basis)
Stagno (IV) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 18282-10-5 Molecular Formula: O2Sn Formula Weight: 150.69 Physical Form: 10 Micron Powder Density: 6.95 Refractive Index: 1.9968 Appearance: White to pale gray Odour: Odourless Melting Point: 1630° Boiling Point: 1800-1900° subl. Merck Reference: 14,8778 MDL No.: MFCD00011244
Formula: O₂Sn
Peso molecolare: 150.71 g/mol
Punto di ebollizione: 1800…1900 °C (subl.)
Punto di fusione: 1630 °C
Densità: 6.95
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011244
CAS Number: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,8778