Stagno (IV) ossido ≥99.996% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
Purity: 99.996%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form: -22 Mesh Powder
Density: 6.95
Refractive Index: 1.9968
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1630°
Boiling Point: 1800-1900° subl.
Merck Reference: 14,8778
MDL No.: MFCD00011244
Formula:
O₂Sn Peso molecolare: 150.71 g/mol Punto di ebollizione: 1800…1900 °C (subl.) Punto di fusione: 1630 °C Densità: 6.95 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011244 CAS Number: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Index: 14,8778 |