Stampa…
Stagno (IV) ossido 99.9% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
223681000 223685000
ACRO223681000EA 61.9 EUR
ACRO223681000 ACRO223685000
Stagno (IV) ossido 99.9% (trace metals basis)
Stagno (IV) ossido
Formula: O₂Sn
Punto di ebollizione: ∼2500 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1624,85 °C
Densità: 6,95 g/cm³
MDL Number: MFCD00011244
CAS Number: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Visualizza i codici
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %