Stagno (II) ossido ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Stannous oxide, Tin monoxide, Tin(ii)oxide
Purity: 99%
CAS No.: 21651-19-4
Molecular Formula: OSn
Formula Weight: 134.69
Odour: Odourless
Melting Point: 1080° dec.
MDL No.: MFCD00011243
Formula:
OSn Punto di ebollizione: 1425 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1080 °C (dec.) Densità: 6,45 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011243 CAS Number: 21651-19-4 EINECS: 244-499-5 Merck Index: 14,8787 |