Stampa…
Silicon(IV) oxide, amorphous, fumed S.A. 350-420m2/g
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
89376.18 89376.30 89376.A1
89376.18EA 31.7 EUR
89376.18 89376.30 89376.A1
Silicon(IV) oxide, amorphous, fumed S.A. 350-420m2/g
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 2.2 Refractive Index: 1.46 Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493