Silicon(IV) oxide, amorphous S.A. 85-115 m²/g, fumed
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Refractive Index: 1.46
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, sealants, silicones
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol Punto di ebollizione: 2230 °C Punto di fusione: 1710 °C Densità: 2,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |