Stampa…
Silicon dioxide (Silica, vitreous), in granuli, Patinal® 1-4 mm
Fornitore: Merck
Synonyms: Quartz, Sand, Cristobalite
1.07537.0100 1.07537.1000
1.07537.0100EA 0 EUR
1.07537.0100 1.07537.1000
Silicon dioxide (Silica, vitreous), in granuli, Patinal® 1-4 mm
Silicon dioxide (Silica, vitreous)
Formula: SiO₂
Peso molecolare: 60,08 g/mol
Punto di ebollizione: 2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1710 °C
Densità: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8