Silicio biossido ≥99.0% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Fused Amorphous Powder, S.A. 5m2/g
Density: 2.2
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ Peso molecolare: 60,08 g/mol Punto di ebollizione: 2230 °C Punto di fusione: 1710 °C Densità: 2,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS Number: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |