Stampa…
Silicon(II) oxide, Patinal®
Fornitore: Merck
Synonyms: Silicon monoxide, Silicon oxide
1.10553.0100 1.10553.1000
1.10553.0100EA 0 EUR
1.10553.0100 1.10553.1000
Silicon(II) oxide, Patinal®
Silicon(II) oxide
Formula: SiO
Peso molecolare: 44,08 g/mol
Punto di ebollizione: 1880 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1702 °C
Densità: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151536
CAS Number: 10097-28-6
EINECS: 233-232-8
Merck Index: 12,08640