Silicon(II) oxide ≥99.8% (metals basis), Optical Grade
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Silicon monoxide, Silicon oxide
Purity: 99.8%
CAS No.: 10097-28-6
Molecular Formula: OSi
Formula Weight: 44.09
Physical Form: -325 Mesh Powder (typically 10 micron or less)
Density: 2.13
Appearance: Black
Odour: Odourless
Melting Point:
Formula:
SiO Peso molecolare: 44,08 g/mol Punto di ebollizione: 1880 °C Punto di fusione: >1702 °C Densità: 2,13 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00151536 CAS Number: 10097-28-6 EINECS: 233-232-8 Merck Index: 14,8496 |