Stampa…
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purificata, calcinato, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Pericolo
1.08117.9025 1.08117.9026
1.08117.9025EA 365 EUR
1.08117.9025 1.08117.9026
Kieselguhr, EMPROVE® ESSENTIAL NF, purificata, calcinato, SAFC®
Kieselguhr
Formula: O₂Si
Densità: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0