Stampa…
Germanio(IV)ossido, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
1.12177.0005EA 85.3 EUR
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
Germanio(IV)ossido, Sigma-Aldrich®
Germanio(IV)ossido
Formula: GeO₂
Punto di fusione: 1110 °C
Densità: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011030
CAS Number: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Visualizza i codici
Solubility 4.5 g/l (25 °C)
Melting Point 1115 °C
Molar Mass 104.61 g/mol
Bulk Density 1430 kg/m3
Density 4.23 g/cm3 (25 °C)