Germanio(IV)ossido ≥99.9999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1310-53-8
Molecular Formula: GeO2
Formula Weight: 104.59
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 6.239
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1086°
Merck Reference: 14,4409
MDL No.: MFCD00011030
Formula:
GeO₂ Punto di fusione: 1086 °C Densità: 6,239 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011030 CAS Number: 1310-53-8 EINECS: 215-180-8 Merck Index: 14,4409 |