Stampa…
Germanio(IV)ossido 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
190000100 190000500 190002500
ACRO190000100EA 118 EUR
ACRO190000100 ACRO190000500 ACRO190002500
Germanio(IV)ossido 99.999% (trace metals basis), Electronic Grade
Germanio(IV)ossido
Formula: GeO₂
Punto di fusione: 1115 °C
Densità: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011030
CAS Number: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm