Stampa…
Piombo (IV) ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead dioxide
10729.09 10729.18
10729.09EA 174 EUR
10729.09 10729.18
Piombo (IV) ossido ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Piombo (IV) ossido
Purity: 99.995% CAS No.: 1309-60-0 Molecular Formula: PbO2 Formula Weight: 239.19 Physical Form: Powder Density: 9.38 Melting Point: 290° dec. Merck Reference: 14,5407 UN No.: 1872 MDL No.: MFCD00011165
Formula: O₂Pb
Peso molecolare: 239,2 g/mol
Punto di fusione: 290 °C (dec.)
Densità: 9,38
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011165
CAS Number: 1309-60-0
EINECS: 215-174-5
UN: 1872
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5407