Piombo (IV) ossido 97+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
O₂Pb Punto di fusione: 290 °C (dec.) Densità: 9,4 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011165 CAS Number: 1309-60-0 EINECS: 215-174-5 UN: 1872 ADR: 5.1,III Merck Index: 12,05424 |
Appearance | Brown to black Powder |
Titration with Na2S2O3 | ≥97.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.02 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Copper (Cu) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Zinc (Zn) | ≤0.005 % |