Stampa…
Piombo (II,IV) ossido 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
221111000 221115000 221110051
ACRO221111000EA 23.5 EUR
ACRO221111000 ACRO221115000 ACRO221110051
Piombo (II,IV) ossido 98%
Piombo (II,IV) ossido
Formula: Pb₃O₄
Punto di ebollizione: 2682 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 500 °C (dec.)
Densità: 9,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078491
CAS Number: 1314-41-6
EINECS: 215-235-6
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05449
Visualizza i codici
Appearance Orange Powder
Assay ≥97.5 % (PB3O4)
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Manganese (Mn) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm