Tin(IV) iodide, ultra dry ≥99.998% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tin tetraiodide
Ampuled under argon
Purity: 99.998%
CAS No.: 7790-47-8
Molecular Formula: SnI4
Formula Weight: 626.31
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.46
Refractive Index: 2.106
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: ca 143°
Boiling Point: 340°
Merck Reference: 14,8777
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00036272
Formula:
I₄Sn Peso molecolare: 626.33 g/mol Punto di ebollizione: 340 °C Punto di fusione: ∼ 143 °C Densità: 4.46 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036272 CAS Number: 7790-47-8 EINECS: 232-208-4 UN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8777 |