Tin(II) iodide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10294-70-9
Molecular Formula: SnI2
Formula Weight: 372.50
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.28
Melting Point: 320°
Boiling Point: 720° dec.
Merck Reference: 14,8785
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00049545
Formula:
I₂Sn Punto di ebollizione: 720 °C (dec.) Punto di fusione: 320 °C Densità: 5,28 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049545 CAS Number: 10294-70-9 EINECS: 233-667-3 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,8785 |