Tetraiodosilane ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-84-4
Molecular Formula: I4Si
Formula Weight: 535.70
Physical Form: Lump, Packaged under argon
Density: 4.198
Appearance: White
Melting Point: 120°
Boiling Point: 290°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00054041
Formula:
I₄Si Punto di ebollizione: 290 °C Punto di fusione: 120 °C Densità: 4,198 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054041 CAS Number: 13465-84-4 EINECS: 236-706-2 UN: 2923 ADR: 8,II |