Stampa…
Piombo (II) ioduro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
198860500 198862500
ACRO198860500EA 77.9 EUR
ACRO198860500 ACRO198862500
Piombo (II) ioduro 99%
Piombo (II) ioduro
Formula: I₂Pb
Punto di ebollizione: 954 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 402 °C
Densità: 6,16 g/cm³
MDL Number: MFCD00011163
CAS Number: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm