Stampa…
Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
13063.04 13063.09
13063.04EA 105 EUR
13063.04 13063.09
Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Tin(IV) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 7783-62-2 Molecular Formula: SnF4 Formula Weight: 194.68 Physical Form: -6 Mesh Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8776 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Formula: SnF₄
Punto di ebollizione: 705 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 705 °C (subl.)
Densità: 4,78 g/cm³ (19 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042541
CAS Number: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8776