Stampa…
Tin(II) fluoride ≥97.5%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tin difluoride
11544.22 11544.36
11544.22EA 61.7 EUR
11544.22 11544.36
Tin(II) fluoride ≥97.5%
Tin(II) fluoride
Purity: 97.5% CAS No.: 7783-47-3 Molecular Formula: F2Sn Formula Weight: 156.69 Physical Form: Crystalline Density: 4.57 Appearance: White to off-white Odour: Odourless Melting Point: 219° Boiling Point: 850° Merck Reference: 14,8784 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00042540
Formula: SnF₂
Peso molecolare: 156,71 g/mol
Punto di ebollizione: 850 °C
Punto di fusione: 219 °C
Densità: 4,57
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042540
CAS Number: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8784