Stampa…
Tin(II) fluoride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tin difluoride
308501000 308500050 308505000
ACRO308501000EA 59.5 EUR
ACRO308501000 ACRO308500050 ACRO308505000
Tin(II) fluoride 99%
Tin(II) fluoride
Formula: SnF₂
Peso molecolare: 156,71 g/mol
Punto di ebollizione: 850 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215 °C
Densità: 4,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042540
CAS Number: 7783-47-3
EINECS: 231-999-3
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08940
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder or crystals
Gravimetry ≥98.5 % (ex Sn)