Lead(II) fluoride ≥99.997% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.997%
CAS No.: 7783-46-2
Molecular Formula: PbF2
Formula Weight: 245.20
Physical Form: Powder
Density: 8.445
Melting Point: 855°
Boiling Point: 1290°
Merck Reference: 14,5408
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011162
Formula:
F₂Pb Punto di ebollizione: 1290 °C Punto di fusione: 855 °C Densità: 8,445 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011162 CAS Number: 7783-46-2 EINECS: 231-998-8 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5408 |