Stampa…
Piombo (II) carbonato basico ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 5439.17 EUR
11513-50KG 11513-1KG
Piombo (II) carbonato basico ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Piombo (II) carbonato basico
Formula: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 7,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078155
CAS Number: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %