Piombo (II) carbonato basico, extra puro
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Piombo (II) carbonato
222710025
222710050
222715000
222710100
ACRO222710025EA
190
EUR
ACRO222710025
ACRO222710050
ACRO222715000
ACRO222710100
Piombo (II) carbonato basico, extra puro
Piombo (II) carbonato basico
Formula:
(PbCO₃)₂·Pb(OH)₂ Peso molecolare: 775,63 g/mol Punto di fusione: 400 °C (dec.) Densità: 6,06 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078155 CAS Number: 1319-46-6 EINECS: 215-290-6 UN: 2291 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Powder |
Titration Complexometric | ≥75 % Pb |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in dilute acetic acid) |