Piombo (II) carbonato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead carbonat
40119.22
40119.36
40119.57
40119.22EA
69.5
EUR
40119.22
40119.36
40119.57
Piombo (II) carbonato ACS
Piombo (II) carbonato
CAS No.: 598-63-0
Molecular Formula: PbCO3
Formula Weight: 267.20
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00064631
Formula:
PbCO₃ Peso molecolare: 267,21 g/mol Punto di fusione: 315 °C Densità: 6,43 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064631 CAS Number: 598-63-0 EINECS: 209-943-4 UN: 2291 ADR: 6.1,III |