Stampa…
Piombo (II) nitrato 99
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead dinitrate
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 187 EUR
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Piombo (II) nitrato 99
Piombo (II) nitrato
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formula: Pb(NO₃)₂
Peso molecolare: 331.21 g/mol
Punto di fusione: 470 °C
Densità: 4.530
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011153
CAS Number: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432