Piombo (II) ossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: OPb
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formula:
PbO Punto di ebollizione: 1470 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 886 °C Densità: 9,53 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011164 CAS Number: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5413 |