Stampa…
Piombo (II) ossido ≥99.9%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead monoxide
12220.36 12220.A3
12220.36EA 48.9 EUR
12220.36 12220.A3
Piombo (II) ossido ≥99.9%
Piombo (II) ossido
Purity: 99.9% CAS No.: 1317-36-8 Molecular Formula: PbO Formula Weight: 223.19 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.53 Melting Point: 886° Merck Reference: 14,5413 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011164
Formula: PbO
Peso molecolare: 223,2 g/mol
Punto di ebollizione: 1470 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 886 °C
Densità: 9,53
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011164
CAS Number: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5413