Piombo (II) nitrato 99,999 Metals basis, Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dinitrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Physical Form: Powder
Density: 4.530
Melting Point: 470° dec.
Merck Reference: 14,5414
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Formula:
Pb(NO₃)₂ Peso molecolare: 331.21 g/mol Punto di fusione: 470 °C (dec.) Densità: 4.530 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011153 CAS Number: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 14,5414 |