Stampa…
Piombo (II) nitrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
423850050 423855000 423850025
ACRO423850050EA 29 EUR
ACRO423850050 ACRO423855000 ACRO423850025
Piombo (II) nitrato ACS
Piombo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
Punto di fusione: 470 °C (dec.)
Densità: 4,53 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011153
CAS Number: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %