Stampa…
Piombo (II) ossido 99.9+% Trace metals basis, powder < 10 µm
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead monoxide
315855000 315850025 315851000
ACRO315855000EA 88.2 EUR
ACRO315855000 ACRO315850025 ACRO315851000
Piombo (II) ossido 99.9+% Trace metals basis, powder < 10 µm
Piombo (II) ossido
Formula: PbO
Peso molecolare: 223.2 g/mol
Punto di ebollizione: 1470 °C
Punto di fusione: 886 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011164
CAS Number: 1317-36-8
EINECS: 233-245-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05431
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light orange Powder
Average particle size ≤10 µm
Total trace metal impurities ≤1000.0 ppm