Piombo (II) nitrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Lead dinitrate
211560010
211565000
211560051
ACRO211560010EA
93.9
EUR
ACRO211560010
ACRO211565000
ACRO211560051
Piombo (II) nitrato 99+%
Piombo (II) nitrato
Formula:
Pb(NO₃)₂ Peso molecolare: 331.21 g/mol Punto di fusione: 470 °C (dec.) Densità: 4.53 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011153 CAS Number: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 II Merck Index: 13,05432 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |