Stampa…
Piombo (II) ossido 99.7%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead monoxide
199340010 199340025
ACRO199340010EA 66.1 EUR
ACRO199340010 ACRO199340025
Piombo (II) ossido 99.7%
Piombo (II) ossido
Formula: PbO
Punto di ebollizione: 1470 °C
Punto di fusione: 886 °C
Densità: 9,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011164
CAS Number: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05431
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %