Stampa…
Piombo (II) nitrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead dinitrate
193320100 193320500
ACRO193320100EA 79.4 EUR
ACRO193320100 ACRO193320500
Piombo (II) nitrato 99.999% (trace metals basis)
Piombo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
Punto di fusione: 470 °C (dec.)
Densità: 4,53 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011153
CAS Number: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %