Stampa…
Silicone Carburo, in polvere fine 320 grit
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A16601.36 A16601.0E A16601.0C
A16601.36EA 48.2 EUR
A16601.36 A16601.0E A16601.0C
Silicone Carburo, in polvere fine 320 grit
Silicone Carburo
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Physical Form: Powder Density: 3.16 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formula: SiC
Punto di fusione: 2700 °C
Densità: 3,16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049531
CAS Number: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM