Stampa…
Silicone Carburo, in polvere 46 grit
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14470.0C A14470.0E A14470.36
A14470.0CEA 557 EUR
A14470.0C A14470.0E A14470.36
Silicone Carburo, in polvere 46 grit
Silicone Carburo
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formula: SiC
Peso molecolare: 40.1 g/mol
Punto di fusione: 2700
Densità: 3.16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049531
CAS Number: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM