Silicone Carburo, powder, superfine 600 grit
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049531
Formula:
SiC Punto di fusione: 2700 °C Densità: 3,16 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS Number: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 |