Stampa…
Silicone Carburo, powder, medium 120 grit
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
A11337.36EA 50.6 EUR
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
Silicone Carburo, powder, medium 120 grit
Silicone Carburo
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formula: SiC
Peso molecolare: 40,1 g/mol
Punto di fusione: 2700 °C
Densità: 3,16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049531
CAS Number: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=0bb54126cf64800392b1cad8bf881ea250e28890&prid=web&clid=SAPDAM