Silicon carbide, β-phase ≥95%, nanopowder
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 95% min
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form:
Formula:
SiC Punto di fusione: 2700 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS Number: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |