Stampa…
Silicone Carburo ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
43332.A3 43332.36
43332.A3EA 532 EUR
43332.A3 43332.36
Silicone Carburo ≥99% (metals basis)
Silicone Carburo
Purity: 99% CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Physical Form: -325 Mesh Powder, Black Density: 3.16 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 2700° Merck Reference: 14,8492 MDL No.: MFCD00049531
Formula: SiC
Peso molecolare: 40,1 g/mol
Punto di fusione: 2700 °C
Densità: 3,16
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049531
CAS Number: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
Merck Index: 14,8492
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=0bb54126cf64800392b1cad8bf881ea250e28890&prid=web&clid=SAPDAM