Silicone Carburo α-phase ≥99.8% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 2 Micron Powder, Surface Area 9-11m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Formula:
SiC Punto di fusione: 2700 °C Densità: 3,22 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS Number: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |