Silicone Carburo ≥99% (metals basis), whiskers
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 409-21-2
Molecular Formula: SiC
Formula Weight: 40.10
Physical Form: 1.5 micron dia x approx 18 micron length
Density: 3.2
Melting Point: 2700°C
Merck Reference: 14,8492
MDL No.: MFCD00049531
Abrasive, polishing, grinding
Formula:
SiC Punto di fusione: 2700 °C Densità: 3,2 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049531 CAS Number: 409-21-2 EINECS: 206-991-8 Merck Index: 14,8492 |