Tin(IV) bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 7789-67-5
Molecular Formula: SnBr4
Formula Weight: 438.33
Physical Form: Lump
Density: 3.34
Appearance: Colourless to white
Odour: Acidic
Melting Point: 31°
Boiling Point: 202°/734mm
Merck Reference: 14,8773
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011240
Formula:
Br₄Sn Punto di ebollizione: 202 °C (734 mmHg) Punto di fusione: 31 °C Densità: 3,34 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011240 CAS Number: 7789-67-5 EINECS: 232-184-5 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,8773 |