Stampa…
Lead(II) bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead dibromide, Lead(II) bromide
A19406.22 A19406.36
A19406.22EA 30.2 EUR
A19406.22 A19406.36
Lead(II) bromide ≥98%
Lead(II) bromide
Purity: 98+% CAS No.: 10031-22-8 Molecular Formula: Br2Pb Formula Weight: 367.01 Odour: Odourless Melting Point: 373° Boiling Point: 916° Merck Reference: 14,5403 UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00011156
Formula: Br₂Pb
Peso molecolare: 367.01 g/mol
Punto di ebollizione: 916 °C
Punto di fusione: 373 °C
Densità: 6.66
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011156
CAS Number: 10031-22-8
EINECS: 233-084-4
UN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,05418