Lead(II) bromide ≥99.998% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-22-8
Molecular Formula: Br2Pb
Formula Weight: 367.01
Physical Form: Powder
Density: 6.66
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 373°
Boiling Point: 916°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Merck Reference: 14,5403
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011156
Formula:
Br₂Pb Punto di ebollizione: 916 °C Punto di fusione: 373 °C Densità: 6,66 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011156 CAS Number: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5403 |