Lead(II) bromide 98+%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Br₂Pb Punto di ebollizione: 916 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 373 °C Densità: 6,66 g/cm³ |
MDL Number:
MFCD00011156 CAS Number: 10031-22-8 EINECS: 233-084-4 UN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,05418 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥98.0 % |
Loss on drying | ≤0.1 % |
Chloride (Cl) | ≤100 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % (in acid) |